Learn More
RETSCH Tapa con aireación de óxido de circonio
Código de producto. 15330964 Tienda Retsch Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Frasco de molienda de 500 mL
Para el tarro de molienda EMAX de 125 ml
Tarro de molienda Emax de 50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15330964 Tarro de molienda Emax de 50 ml cada uno
11914382 Frasco de molienda de 500 mL cada uno
15300964 Para el tarro de molienda EMAX de 125 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15330964 Proveedor RETSCH N.º de proveedor 01.107.0569
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6610.00€
    4759.37€ / paquete de 1
    Ahorro 1850.63€
    27% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-01-2027
Especificaciones
Tipo de producto Tapa con aireación
Tipo de tapón Tapa con aireación
Para utilizar con (equipo) Tarro de molienda Emax de 50 ml
Material Óxido de circonio