Learn More
Nitruro de circonio, 99,5 % (base metálica sin Hf), Hf > 3 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11326508
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11326508 25 g 25 g
11336508 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11326508 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012138.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Zirconium nitride is used in cermets, refractories, and laboratory crucibles. It also used for coating medical devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25658-42-8
Fórmula molecular NZr
Peso molecular (g/mol) 105.23
Número MDL MFCD00049642
Clave InChI ZVWKZXLXHLZXLS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zirconium nitride, zirconium nitride zrn, zirconium nitride,-325 mesh, zirconium nitride trace metals basis excluding hf 25g, zirconium nitride, powder, pore size 1-2 mum trace metals basis
PubChem CID 94359
Nombre IUPAC azanilidinocirconio
SMILES N#[Zr]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium nitride
Punto de fusión 2980°C
Forma física Polvo de malla -325
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% (metals basis excluding Hf)
Información de solubilidad Soluble in hydrofluoric acid. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.23
Densidad 7.09 g/mL