Learn More
n-Butóxido de circonio, 80 % p/p en 1-butanol, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Zirconium(IV) butoxide solution used in the preparation of CeO2-stabilized zirconia polycrystals gel that have good applications as protective coatings of steel and ferrous alloys.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solución de butóxido de circonio(IV) utilizada en la preparación de gel de policristales de circonio estabilizado con CeO2 que tienen buenas aplicaciones como revestimientos de protección de acero y aleaciones ferrosas.
Solubilidad
Hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes, ácidos, bases, halógenos, metales alcalinos, agua/humedad.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zirconium n-butoxide |
| Cantidad | 250 g |
| Fórmula lineal | [CH3(CH2)3O]4Zr |
| Número UN | UN1120 |
| Beilstein | 4132649 |
| Temperatura de inflamación | 38°C (100°F) |
| Información de solubilidad | Hydrolyzes in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 383.68 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 80% w/w in 1-butanol |
| Olor | Alcohol-like |
| Mostrar más |