Learn More
n-Butóxido de circonio, 80 % p/p en 1-butanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11470927 50 g 50 g
11480927 250 g 250 g
11460927 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11470927 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23317.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Zirconium(IV) butoxide solution used in the preparation of CeO2-stabilized zirconia polycrystals gel that have good applications as protective coatings of steel and ferrous alloys.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Solución de butóxido de circonio(IV) utilizada en la preparación de gel de policristales de circonio estabilizado con CeO2 que tienen buenas aplicaciones como revestimientos de protección de acero y aleaciones ferrosas.
Solubilidad
Hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes, ácidos, bases, halógenos, metales alcalinos, agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1071-76-7
Fórmula molecular C16H40O4Zr+4
Peso molecular (g/mol) 387.716
Número MDL MFCD00048765
Clave InChI ASUYWGMDIAPAKI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-butanol, zirconium 4+ salt 4:1, 1-butanol, zirconium 4++ salt
PubChem CID 122130442
Nombre IUPAC butan-1-ol;circonio(4+)
SMILES CCCCO.CCCCO.CCCCO.CCCCO.[Zr+4]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium n-butoxide
Cantidad 50 g
Fórmula lineal [CH3(CH2)3O]4Zr
Número UN UN1120
Beilstein 4132649
Temperatura de inflamación 38°C (100°F)
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.68
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 80% w/w in 1-butanol
Olor Alcohol-like
Índice de refracción 1.466
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.07