Learn More
terc-Butóxido de circonio(IV), + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389198
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11389198 25 g 25 g
11399198 1 g 1 g
11309208 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11389198 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042583.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2081-12-1
Fórmula molecular C16H40O4Zr
Peso molecular (g/mol) 387.72
Número MDL MFCD00075085
Clave InChI WRMYASGYMABHCC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zirconium iv tert-butoxide, 2-methylpropan-2-ol; zirconium
PubChem CID 25203936
Nombre IUPAC 2-metilpropan-2-ol; circonio
SMILES CC(C)(C)O.CC(C)(C)O.CC(C)(C)O.CC(C)(C)O.[Zr]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium (IV) tert-butoxide
Color Amarillo
Densidad 0.985 g/mL
Punto de ebullición 90°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Fórmula lineal Zr[OC(CH3)3]4
Cantidad 25 g
Beilstein 3681870
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.68
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Líquido