Learn More
Sulfato de circonio(IV) tetrahidrato, +98 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11369457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11369457 100 g 100 g
11349457 500 g 500 g
11359457 2 kg 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11369457 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041041.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Soporte de catalizador
Catalyst support.Zirconium disulfate tetrahydrate is used in organic synthesis. It is also used in tanning white leather. Further, it is used as catalyst supports to precipitate proteins and amino acids. It is also useful in chemical analysis. It plays an essential role as an additive for lubricants and as a pigment stabilizer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7446-31-3
Fórmula molecular H8O12S2Zr
Peso molecular (g/mol) 355.40
Número MDL MFCD00149267
Clave InChI NLOQZPHAWQDLQW-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo zirconium sulfate tetrahydrate, unii-os8l03qu95, sulfuric acid, zirconium 4+ salt 2:1 , tetrahydrate, zirconium iv sulfate tetrahydrate, zirconiumsulfatetetrahydrate, 2so4.zr.4h2o, ksc498a6d, zirconium 4+ tetrahydrate disulfate, zirconium 4+ ion tetrahydrate disulfate
PubChem CID 23219663
Nombre IUPAC circonio(4+);disulfato;tetrahidrato
SMILES O.O.O.O.[Zr+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium(IV) sulfate tetrahydrate
Color Blanco
Cantidad 100 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Índice Merck 14,10182
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.40 (283.34 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥98%
Densidad 3.22 g/mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Zirconium(IV) sulfate tetrahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Zirconium sulfate tetrahydrate