Learn More
Circonio(IV) propóxido, aprox. solución al 70 % en 1-propanol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10356694 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10356694 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
10694175 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10356694 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 427931000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.10€
    38.65€ / 100 ml
    Ahorro 7.45€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 23519-77-9 | C12H28O4Zr | 327.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23519-77-9 , 71-23-8
Fórmula molecular C12H28O4Zr
Peso molecular (g/mol) 327.58
Número MDL MFCD00015307
Clave InChI XPGAWFIWCWKDDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zirconium iv tetrapropoxide, zirconium iv propoxide, unii-a7z4n4e80x, 1-propanol, zirconium 4+ salt, zirconium propoxide, zirconium n-propoxide, 1-propanol, zirconium 4+ salt 4:1, zirconium iv propoxide solution, zirconium tetrapropanolate, propyl alcohol, zirconium 4+ salt
PubChem CID 90139
SMILES CCCO[Zr](OCCC)(OCCC)OCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium(IV) propoxide
Nombre de nota ca. 70%
Color Ámbar a incoloro
Densidad 1.0440g/mL
Temperatura de inflamación 23°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 27.0 to 29% (ZrO2)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal Zr(OCH2CH2CH3)4
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 1.044
Nombre IUPAC zirconio(4+) tetrakis(propan-1-olato)
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.57
Porcentaje de pureza ca. 70%
Forma física Solución ligeramente viscosa
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Zirconium(IV) propoxide, solution in propanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.