Learn More
Zirconium(IV) oxychloride octahydrate, Puriss. p.a., ≥99.5%, Honeywell™
Tienda Honeywell Research Chemicals ProductosDescripción
- Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zirconium(Iv) Oxychloride Octahydrate |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula lineal | ZrOCl2 · 8H2O |
| Número UN | 3260 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 322.25g/mol |
| Porcentaje de pureza | ≥99.5% |
| Grado | ACS/Puriss. p.a. |
| Envase | Poly bottle |