Learn More
Óxido de circonio(IV), itrio estabilizado, 99 % (base metálica sin Hf), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11363338
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11363338 500 g 500 g
11353338 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11363338 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036272.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Estabilizado con 1,3 % de itrio
Instead of lime for the oxyhydrogen light. As organic intermediate and in pharmaceutical applications. Used as raw material for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-23-4
Fórmula molecular O2Zr
Peso molecular (g/mol) 123.22
Número MDL MFCD00011310 MFCD01868884
Clave InChI MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
Nombre IUPAC dioxocirconio
SMILES O=[Zr]=O
Especificaciones
Punto de ebullición ca 5000°C
Nombre del producto químico o material Zirconium(IV) Oxide
Punto de fusión ∽2700°C
Forma física Polvo de malla -325
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%, metal basis excluding Hf
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in hot and concentrated hydrofluoric acid and sulfuric acid.