Learn More
Óxido de circonio(IV), estabilizado con itrio, 99,95 % (base metálica sin Hf), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15437005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15437005 500 g 500 g
15427005 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15437005 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045562.36
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Zirconium(IV) oxide is used as an additive in the production of piezoelectric crystals, in high-frequency induction coils and in ceramic glazes. It finds application as solid electrolyte in electrochromic devices and precursor to the electroceramic lead zirconate titanate (PZT), as insulator in transistors, as a thermal barrier coating in jet and diesel engines and as diamond simulant in jewelry. It is used in oxygen sensors, fuel cell membranes and in orthopaedic implants of hip joints. It is coated on silica gel surface and found to be used in the extraction of chromium from aqueous solutions at a pH of about 3.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-23-4
Fórmula molecular O2Zr
Peso molecular (g/mol) 123.22
Número MDL MFCD00011310 MFCD01868884
Clave InChI MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
Nombre IUPAC dioxocirconio
SMILES O=[Zr]=O
Especificaciones
Punto de ebullición ∼5000°C
Nombre del producto químico o material Zirconium (IV) oxide
Punto de fusión ∼2700°C
Nombre de nota Yttria stabilized
Color Blanco
Forma física Polvo de malla -325
Cantidad 500 g
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica sin Hf)
Índice Merck 14,10180
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in sulfuric acid and hydrofluoric acid.
Porcentaje de pureza 99.95%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) ZrO2 + 8% Y2O3