Learn More
Óxido de circonio(IV), cemento, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329028
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11329028 250 g 250 g
11309028 1 kg 1 Kg
11319028 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11329028 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042493.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Adhesivo de un componente. Se adhiere al óxido de circonio y silicio. Presentan unas buenas propiedades dieléctricas
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-23-4
Fórmula molecular O2Zr
Peso molecular (g/mol) 123.22
Número MDL MFCD00011310 MFCD01868884
Clave InChI MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
Nombre IUPAC dioxocirconio
SMILES O=[Zr]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium(IV) oxide
Color Marrón
Forma física Líquido/pasta
Cantidad 250 g
Olor Odorless
Aspecto Light brown liquid/paste