Learn More
Óxido de circonio(IV), estabilizado con calcio, 99,4 % (base metálica sin Hf), Thermo Scientific™
Código de producto. 11378418
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378418 50 g 50 g
11398418 250 g 250 g
11388418 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11378418 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040453.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-23-4
Fórmula molecular O2Zr
Peso molecular (g/mol) 123.22
Número MDL MFCD00011310 MFCD01868884
Clave InChI MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
Nombre IUPAC dioxocirconio
SMILES O=[Zr]=O
Especificaciones
Punto de ebullición ∼5000°C
Nombre del producto químico o material Zirconium(IV) oxide
Punto de fusión ∼2700°C
Nombre de nota Calcia stabilized
Forma física Polvo de malla -100+325
Cantidad 50 g
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica sin Hf)
Índice Merck 14,10180
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.22
Porcentaje de pureza 99.4%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) ZrO2, 4% CaO