Learn More
Óxido de circonio(IV), 99,5 % (base metálica sin Hf), Hf < 100 ppm, Thermo Scientific™
Código de producto. 11359287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11359287 100 g 100 g
11349287 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11359287 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040140.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-23-4
Fórmula molecular O2Zr
Peso molecular (g/mol) 123.22
Número MDL MFCD00011310 MFCD01868884
Clave InChI MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
Nombre IUPAC dioxocirconio
SMILES O=[Zr]=O
Especificaciones
Punto de ebullición ∼5000°C
Nombre del producto químico o material Zirconium(IV) oxide
Punto de fusión ∼2700°C
Color Blanco
Forma física Polvo APS de 1 micrómetros
Cantidad 100 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica sin Hf), Hf < 100 ppm
Índice Merck 14,10180
Información de solubilidad Soluble in alcohols,hydrofluoric and hot sulphuric acid. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.22
Porcentaje de pureza 99.5%
Olor Odorless
Densidad 5.89 g/mL