Learn More
2-Etilhexanoato de óxido de circonio(IV), en alcoholes minerales (≈ 6 % de Zr), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378338
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378338 500 g 500 g
11388338 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378338 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039543.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22464-99-9
Fórmula molecular C8H16O2Zr
Peso molecular (g/mol) 235.438
Número MDL MFCD00072684
Clave InChI HBHXRPHNNKAWQL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zirconium 2-ethylhexanoate
PubChem CID 73555628
Nombre IUPAC ácido 2-etilhexanoico; circonio
SMILES CCCCC(CC)C(=O)O.[Zr]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium(IV) oxide 2-ethylhexanoate
Nombre de nota In mineral spirits
Temperatura de inflamación 40°C (104°F)
Cantidad 500 g
Número UN UN1268
Concentration or Composition (by Analyte or Components) ≈6 % Zr
Forma física Líquido