Learn More
N-propoxida de circonio(IV), 70 % p/p en n-propanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362598
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
2 Kg
50 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11362598 50 g 50 g
11372598 500 g 500 g
11382598 2 kg 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11362598 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 022989.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Zirconium(IV) n-propoxide is used as a precursor in the production of zirconia. It is also used to study the thermophysical properties like thermal conductivity and thermal effusivity of hybrid films and thereby adjusting optic properties of the films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23519-77-9
Fórmula molecular C12H28O4Zr
Peso molecular (g/mol) 327.58
Número MDL MFCD00015307
Clave InChI XPGAWFIWCWKDDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zirconium iv tetrapropoxide, zirconium iv propoxide, unii-a7z4n4e80x, 1-propanol, zirconium 4+ salt, zirconium propoxide, zirconium n-propoxide, 1-propanol, zirconium 4+ salt 4:1, zirconium iv propoxide solution, zirconium tetrapropanolate, propyl alcohol, zirconium 4+ salt
PubChem CID 90139
SMILES CCCO[Zr](OCCC)(OCCC)OCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium(IV) n-propoxide
Forma física Líquido
Cantidad 50 g
Número UN UN1993
Temperatura de inflamación 28°C (83°F)
Información de solubilidad Hydrolyzes in waterImmiscible with water.
Nombre IUPAC propan-1-olato;circonio(4 +)
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.56
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 70 % p/p en n-propanol
Índice de refracción 1.451
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.044 g/mL