Learn More
N-propóxido de circonio(IV), 70 % p/p en n-propanol, envasado bajo argón en frascos de ChemSeal™ resellables, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420031
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420031 250 g 250 g
11410031 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11420031 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044770.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Zirconium(IV) n-propoxide is used as a precursor for the preparation of Zirconia. It is used as coupling agent and petrochemical additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23519-77-9
Fórmula molecular C12H28O4Zr
Peso molecular (g/mol) 327.58
Número MDL MFCD00015307
Clave InChI XPGAWFIWCWKDDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zirconium iv tetrapropoxide, zirconium iv propoxide, unii-a7z4n4e80x, 1-propanol, zirconium 4+ salt, zirconium propoxide, zirconium n-propoxide, 1-propanol, zirconium 4+ salt 4:1, zirconium iv propoxide solution, zirconium tetrapropanolate, propyl alcohol, zirconium 4+ salt
PubChem CID 90139
Nombre IUPAC propan-1-olato;circonio(4 +)
SMILES CCCO[Zr](OCCC)(OCCC)OCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium (IV) n-propoxide
Densidad 1.044 g/mL
Temperatura de inflamación 28°C (83°F)
Envase Frascos ChemSeal™
Índice de refracción 1.451
Cantidad 250 g
Número UN UN1993
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.56
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 70 % p/p en n-propanol
Forma física Líquido