Learn More
Fluoruro de circonio(IV), hafnio bajo, 99 %, Hf < 0,1 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397237 100 g 100 g
11307247 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11397237 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011542.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Zirconium fluoride is used as a zirconium source in oxygen-sensitive applications such as metal production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-64-4
Número MDL MFCD00011307
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium(IV) fluoride
Punto de fusión 600°C (sublimation)
Nombre de nota Low hafnium
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Índice de refracción 1.59
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 4.43 g/mL
Fórmula lineal ZrF4
Número UN UN3260
Índice Merck 14,10175
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.21
Porcentaje de pureza 99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Hf <0.1%