Learn More
Fluoruro de circonio (IV), 99,9% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Se utiliza como fuente de circonio en aplicaciones sensibles al oxígeno, por ejemplo, la producción de metales.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código de producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zirconium(IV) fluoride |
| Punto de fusión | 600°C (sublimation) |
| Color | Blanco |
| Forma física | Piezas de 3-6 mm (muy densas, sinterizadas a presión) |
| Cantidad | 25 g |
| Índice de refracción | 1.59 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Densidad | 4.43 g/mL |
| Fórmula lineal | ZrF4 |
| Mostrar más |
RU– Solo para uso en investigación