Learn More
Ethóxido de circonio(IV), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10663352 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10663352 5 g Frasco de vidrio 5 g
10367231 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10663352 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 335450050
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 18267-08-8 | C2H5OZr | 136.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18267-08-8
Fórmula molecular C2H5OZr
Peso molecular (g/mol) 136.28
Número MDL MFCD00015654,MFCD00015654
Clave InChI VCYRFVPNTBNCLW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zirconium iv ethoxide
PubChem CID 122130910
Nombre IUPAC etanolato; circonio(4+)
SMILES [Zr+4].CC[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium(IV) ethoxide
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 200°C
Color Blanco
Punto de ebullición 235°C (7.0 Mbar)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Zr(OC2H5)4
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.46
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo o trozos cristalinos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Zirconium(IV) ethoxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.