Learn More
Ethóxido de circonio(IV), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11363497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11363497 10 g 10 g
11373497 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11363497 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 018859.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Zirconium(IV) ethoxide is used as precursor for the synthesis of olefin-functionalized zirconium-containing monomers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18267-08-8
Fórmula molecular C2H5OZr
Peso molecular (g/mol) 136.28
Número MDL MFCD00015654,MFCD00015654
Clave InChI VCYRFVPNTBNCLW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zirconium iv ethoxide
PubChem CID 122130910
SMILES [Zr+4].CC[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium(IV) ethoxide
Punto de fusión 171°C to 173°C
Punto de ebullición 235°C (5 mmHg)
Cantidad 10 g
Número UN UN3181
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Nombre IUPAC Etanolato de circonio(4+)
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.47
Porcentaje de pureza 99%
Forma física cristalino/a/s