Learn More
Circonio(IV) 2,4-pentanedionato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11377677 50 g 50 g
11367677 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11377677 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014065.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Zirconium(IV) 2,4-pentanedionate is used as a cross-linking agent for oxygen-containing polymers. It is used as a catalyst in organic synthesis for the nitration of o-nitrotoluene using a dinitrogen pentoxide to get 2,4-dinitrotoluenes and 2,6-dinitrotoluenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17501-44-9
Fórmula molecular C20H28O8Zr
Peso molecular (g/mol) 487.66
Número MDL MFCD00000036
Clave InChI DFPGFWYWSAYLCW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxypent-3-en-2-one; zirconium
PubChem CID 50912253
Nombre IUPAC 4-hidroxipente-3-en-2-uno;zirconio
SMILES [Zr+4].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium(IV) 2,4-pentanedionate
Punto de fusión 191°C to 195°C
Color Blanco
Olor Weak
Cantidad 50 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 487.66
Forma física Crystals