Learn More
Hidruro de circonio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15422917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
15422917 250 g 250 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15422917 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 047203.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7704-99-6
Número MDL MFCD00148878
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium hydride
Forma física Polvo
Cantidad 250 g
Número UN UN1437
Índice Merck 14,10176
Porcentaje de pureza 99%
Olor Odorless
Sensibilidad Moisture Sensitive