Learn More
Lámina de circonio, 0,711 mm de grosor, recocido, 99,5 % (base metálica sin Hf), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339788
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11339788 100 x 100 mm cada uno
11349788 100 x 500 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11339788 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044253.GH
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-67-7
Fórmula molecular Zr
Peso molecular (g/mol) 91.22
Número MDL MFCD00011303 MFCD00148878
Clave InChI QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
Nombre IUPAC circonio
SMILES [Zr]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium foil
Nombre de nota 0.711mm (0.028 in.) thick, Annealed, Temper: soft
Cantidad 100 x 100 mm
Olor Odorless
Peso ≈46.2g/100x100mm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica sin Hf)
Porcentaje de pureza 99.5%