Learn More
Lámina de circonio, 0,20 mm de grosor, recocido, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15466615
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 x 125 mm
125 x 500 mm
125 x 2000 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15466615 125 x 2000 mm cada uno
11499990 100 x 125 mm cada uno
11400001 125 x 500 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15466615 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044752.IB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-67-7
Fórmula molecular Zr
Peso molecular (g/mol) 91.22
Número MDL MFCD00011303 MFCD00148878
Clave InChI QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
Nombre IUPAC circonio
SMILES [Zr]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium foil
Nombre de nota 0.20mm (0.008 in.) thick, Annealed, Temper: soft
Cantidad 125 x 2000 mm
Olor Odorless
Peso ≈20.3g/100x125mm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.8%