Learn More
Lámina de circonio, 0,127 mm de grosor, recocido, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11385799
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 x 125 mm
125 x 500 mm
125 x 2000 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11385799 100 x 125 mm cada uno
11320759 125 x 500 mm cada uno
15445955 125 x 2000 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11385799 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010594.GM
 Artículo restringido
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Forma: Aprox. 10,3 g/100 x 125 mm; templado: suave
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-67-7
Fórmula molecular Zr
Peso molecular (g/mol) 91.22
Número MDL MFCD00011303 MFCD00148878
Clave InChI QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
Nombre IUPAC circonio
SMILES [Zr]
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Zirconium
Color Gris a plata
Nombre de nota Annealed
Aspecto Gray to silver foil
Cantidad 100 x 125 mm
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% (Metals basis)
Formulario Lámina, 0,127 mm de grosor
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.