Learn More
Fluoruro de circonio, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10792761 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Unit Size:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10792761 25 g Frasco de plástico 25 g
10702771 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10792761 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 299790250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-02-2027
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7783-64-4
Fórmula molecular F4Zr
Peso molecular (g/mol) 167.21
Número MDL MFCD00011307
Specifications
Punto de ebullición 905.0°C
Nombre del producto químico o material Zirconium fluoride
Punto de fusión 640.0°C
Nombre de nota 99.5%
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino fino
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4% min
Fórmula lineal ZrF4
Índice Merck 15, 10375
Información de solubilidad Solubility in water: 1.388 g/100mL. Other solubilities: slightly soluble in hf
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.21
Porcentaje de pureza 99.5%
Envase Frasco de plástico
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Zirconium fluoride
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Zirconium fluoride