Learn More
Dióxido de circonio, 96-98 %, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10335820 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
250 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10335820 250 g Jarra de plástico para polvo 250 GR
1 options
Código de producto. 10335820 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor Z/1850/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de ebullición 4300°C
Punto de fusión 2700°C
CAS 1314-23-4
Color Blanco
pH 3 to 4
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 250 g
Fórmula molecular O2Zr
Número MDL MFCD00011310 MFCD01868884
Sinónimo zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
Clave InChI MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Zr]=O
Nombre IUPAC dioxocirconio
Peso molecular (g/mol) 123.22
PubChem CID 62395
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.22g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Zirconium(IV) oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2