Learn More
Óxido de dinitrato de circonio hidrato, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329298
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11329298 25 g 25 g
11309298 100 g 100 g
11319298 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11329298 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043224.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Utilizado como precursor en la producción de películas delgadas ferroeléctricas de Pb(Zr0,50Ti0,50)O3 y cerio/circonio nanocristalino dopado con sílice y alúmina. También se utiliza para preparar soportes de catalizador de óxido de cerio/óxido de circonio óxido mixto.
Zirconium dinitrate oxide hydrate is used as a precursor in the production of Pb(Zr0.50Ti0.50)O3 ferroelectric thin films and silicaand alumina-doped nanocrystalline ceria/zirconia. It is also used to prepare cerium oxide/zirconium oxide mixed oxide catalyst supports.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14985-18-3
Fórmula molecular N2O7Zr
Peso molecular (g/mol) 231.23
Número MDL MFCD00149896
Clave InChI JWBWFTANBHYHBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zirconium dinitrate oxide hydrate, zirconyl nitrate hydrate, zirconium iv dinitrate oxide hydrate, oxozirconiumbis ylium hydrate dinitrate, zirconium iv oxynitrate hydrate, zirconium dinitrate oxide hydrate, puratronic, zirconium iv oxynitrate hydrate, technical grade, zirconium iv oxynitrate hydrate trace metals basis
PubChem CID 16211674
SMILES [O-][N+](=O)O[Zr](=O)O[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium dinitrate oxide hydrate
Forma física Crystalline
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (metals basis)
Información de solubilidad Soluble in alcohol.
Nombre IUPAC (nitrooxy)(oxo)zirconio nitrate
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.23 (Anhydrous)