Learn More
Óxido de dicloruro de circonio octahidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469463
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11469463 100 g 100 g
11479463 500 g 500 g
11489463 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11469463 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12342.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Zirconium dichloride oxide is utilized as a precursor to prepare other zirconium compounds. It is employed in acid dyes, pigment toners and antiperspirants. It finds application as a rubber additive and a fiber treatment agent. It is also used in paint drying, refractories, ceramics and glaze.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El óxido de dicloruro de circonio se utiliza como precursor para preparar otros compuestos de circonio. Se emplea en colorantes ácidos, tóneres de pigmento y antitranspirantes. Se aplica como aditivo de caucho y agente de tratamiento de fibras. También se utiliza en el secado de pintura, materiales refractarios, de cerámica y acristalados.
Solubilidad
Soluble en agua y alcohol.
Notas
Higroscópico, sensible a la humedad e incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13520-92-8
Fórmula molecular Cl2H16O9Zr
Peso molecular (g/mol) 322.24
Número MDL MFCD00149898
Clave InChI SDFOCNSOSARAKC-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zirconyl chloride octahydrate, zirconium oxychloride octahydrate, zirconium chloride oxide octahydrate, dichlorooxozirconium octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate 8ci,9ci, cl2h16o9zr, dsstox_cid_29361, dsstox_rid_83477, dsstox_gsid_49402
PubChem CID 159678
Nombre IUPAC oxocirconio;octahidrato;diclorhidrato
SMILES O.Cl[Zr](Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium dichloride oxide octahydrate
Punto de fusión 150°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Número UN UN3260
Índice Merck 14,10184
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.25 (178.13 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
Olor Acidic
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 1.91
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Zirconium dichloride oxide octahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Zirconium dichlorideoxide octahydrate