Learn More
Dicloruro de óxido de circonio hidrato, 99,9985 % (base metálica), Thermo Scientific™, Puratronic™
Código de producto. 11396148
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11396148 50 g 50 g
11386148 10 g 10 g
11306158 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11396148 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011135.18
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15461-27-5
Fórmula molecular Cl2OZr
Peso molecular (g/mol) 178.12
Número MDL MFCD00149898
Clave InChI IPCAPQRVQMIMAN-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zirconyl chloride hydrate, zirconium dichloride oxide hydrate, zirconium, dichlorooxo-, monohydrate, zirconium oxychloride hydrate, cl2ozr.h2o, zirconium dichloride oxide hydrate, puratronic, zirconyl chloride hydrate trace metals basis
PubChem CID 16211499
SMILES Cl[Zr](Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium Dichloride Oxide Hydrate
Forma física Agregados cristalinos
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9985%, metal basis
Información de solubilidad Soluble in cold water,methanol,diethyl ether and alcohol.Slightly soluble in hydrochloric acid. Insoluble in organic solvents.
Nombre IUPAC oxocirconio;hidrato;diclorhidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.13 (Anhydrous)
Sensibilidad Hygroscopic