Learn More
Óxido de dicloruro de circonio octahidrato, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Zirconium dichloride oxide is utilized as a precursor to prepare other zirconium compounds. It is employed in acid dyes, pigment toners and antiperspirants. It finds an application as rubber additive and fiber treatment agent. It is also used in paint drying, refractories, ceramics and glaze.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zirconium Dichloride Oxide |
| Punto de fusión | 400°C (decomposition) |
| Forma física | Masas |
| Cantidad | 50 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9%, metal basis |
| Información de solubilidad | Soluble in water and alcohol. |
| Nombre IUPAC | oxocirconio;octahidrato;diclorhidrato |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.13 (Anhydrous) |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Densidad | 1.91 |
Seguridad y manipulación
- Zirconium dichloride oxide hydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Zirconyl chloride hydrate