Descripción
- Excelente sustitución asequible del platino.
- No requiere manipulación con pinzas de punta de platino.
- Prácticamente elimina la contaminación de las muestras.
- Crisol redondo eficaz para las fusiones que emplean carbonato de sodio y peróxido de sodio.
- En condiciones de vacío se puede calentar a 1450 °C, de lo contrario, el límite de temperatura para usar en el aire es de 450 a 500 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Circonio |
| Temperatura máxima | 450 °C a 500 °C, 1450 °C en vacío |
| Cantidad | 1 unidad |
| Grosor (métrico) | 1 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro exterior (métrico) | 30 mm |
| Product Type | Tapa para crisol de circonio |
| Forma | Redondo |