Learn More
Thermo Scientific™ Crisol de circonio
Código de producto. 15413625
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
39mm
42mm
42 mm
47mm
Altura (métrico):
33mm
35mm
36mm
44mm
44 mm
Descripción:
Con anillo a presión; DE del anillo/borde: 44 mm
Con anillo a presión; DE del anillo/borde: 50 mm
Con anillo deslizante; DE del anillo/ borde: 54 mm
Con reborde; diámetro exterior del anillo/borde: 44 mm
Con reborde; diámetro exterior del anillo/borde: 54 mm
Diámetro exterior del anillo SlideOn: 48 mm
Diámetro exterior del anillo SnapOn: 48 mm
Diámetro exterior del borde con reborde: 48 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Altura (métrico) Descripción unitSize
15413625 42mm 44mm Diámetro exterior del anillo SnapOn: 48 mm cada uno
15443585 47mm 35mm Con reborde; diámetro exterior del anillo/borde: 54 mm cada uno
15453585 39mm 33mm Con anillo a presión; DE del anillo/borde: 44 mm cada uno
15413595 42 mm 44 mm Diámetro exterior del anillo SlideOn: 48 mm cada uno
15473595 39mm 33mm Con reborde; diámetro exterior del anillo/borde: 44 mm cada uno
15433605 47mm 36mm Con anillo a presión; DE del anillo/borde: 50 mm cada uno
15493605 47mm 35mm Con anillo deslizante; DE del anillo/ borde: 54 mm cada uno
15453615 42 mm 44 mm Diámetro exterior del borde con reborde: 48 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15413625 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 036020.KT
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Diámetro exterior del anillo SnapOn: 48 mm
Material Circonio
Diámetro exterior (métrico) 42mm
Altura (métrico) 44mm
Product Type Crisol de circonio
Diámetro de base (métrico) 29mm