Learn More
Boruro de circonio, 99,5 % (base metálica sin Hf), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11356508
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11356508 50 g 50 g
11346508 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11356508 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012140.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Zirconium boride is use to improve resistance in zirconia-based, carbon-bonded refractories in contact with ferrous melts. Used in nuclear applications, aerospace refractory, in cutting tools and to protect thermocouple tubes. It also used in use of its relatively high conductivity, especially for a ceramic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12045-64-6
Fórmula molecular B2Zr
Peso molecular (g/mol) 112.844
Número MDL MFCD00064648
Clave InChI VWZIXVXBCBBRGP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Zirconium diboride
PubChem CID 9812765
Nombre IUPAC boro;circonio
SMILES [B].[B].[Zr]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium boride
Punto de fusión 3000°C
Forma física Polvo de malla -325
Cantidad 50 g
Número UN UN3178
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.84
Porcentaje de pureza 99.5%
Envase Frasco de plástico