Learn More
Boruro de circonio, 99,5 % (base metálica sin Hf), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15497365
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15497365 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 15497365 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 047030.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Zirconium Boride is used as an aerospace refractory, in cutting tools, and to protect thermocouple tubes. It is also acts as an antioxidant in carbon-bonded refractory ceramics, neutron absorber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12045-64-6
Fórmula molecular B2Zr
Peso molecular (g/mol) 112.844
Número MDL MFCD00064648
Clave InChI VWZIXVXBCBBRGP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 9812765
Nombre IUPAC boro;circonio
SMILES [B].[B].[Zr]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium boride
Punto de fusión 3000°C
Forma física Polvo APS de 15 micrómetros
Cantidad 250 g
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica sin Hf)
Fórmula lineal ZrB2
Número UN UN3178
Información de solubilidad It is insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.84
Porcentaje de pureza 99.5%