Learn More
Zirconium boride, 99.5% (metals basis excluding Hf), Thermo Scientific™
Código de producto. 15487365
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15487365 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 15487365 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 047030.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium boride
Punto de fusión 3000°C
CAS 12045-64-6
Forma física Powder
Cantidad 50 g
Notas del porcentaje del ensayo (metals basis excluding Hf)
Fórmula molecular B2Zr
Fórmula lineal ZrB2
Número MDL MFCD00064648
Número UN UN3178
Información de solubilidad It is insoluble aq. soln..
Clave InChI VWZIXVXBCBBRGP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [B].[B].[Zr]
Nombre IUPAC diboron zirconium
Peso molecular (g/mol) 112.84
PubChem CID 9812765
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.84
Porcentaje de pureza 99.5%