Learn More
Ziprasidona sulfóxido, TRC
Código de producto. 30457237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30457237 5 mg -
30451959 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30457237 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCZ4850155MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 188797-80-0
Fórmula molecular C21H21ClN4O2S
Peso molecular (g/mol) 428.94
Sinónimo 2H-Indol-2-one, 6-chloro-1,3-dihydro-5-[2-[4-(1-oxido-1,2-benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl]ethyl]-, 6-Chloro-1,3-dihydro-5-[2-[4-(1-oxido-1,2-benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl]ethyl]-2H-indol-2-one, Ziprasidone sulfoxide
SMILES Clc1cc2NC(=O)Cc2cc1CCN3CCN(CC3)C4=NS(=O)c5ccccc45
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ziprasidone Sulfoxide
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.1074