Learn More
N-óxido de ziprasidona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ziprasidone N-Oxide |
| CAS | 188797-76-4 |
| Fórmula molecular | C21 H21 Cl N4 O2 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Ziprasidone N-Oxide, 2H-Indol-2-one','5-[2-[4-(1,2-benzisothiazol-3-yl)-1-oxido-1-piperazinyl]ethyl]-6-chloro-1,3-dihydro-, Ziprasidone N-Oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H21ClN4O2S/c22-17-13-18-15(12-20(27)23-18)11-14(17)5-8-26(28)9-6-25(7-10-26)21-16-3-1-2-4-19(16)29-24-21/h1-4,11,13H,5-10,12H2,(H,23,27) |
| SMILES | [O-][N+]1(CCc2cc3CC(=O)Nc3cc2Cl)CCN(CC1)c4nsc5ccccc45 |
| Nombre IUPAC | 5-[2-[4-(1,2-benzotiazol-3-il)-1-oxidopiperazin-1-io-1-il]etil]-6-cloro-1,3-dihidroindol-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 428.935 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 428.107 |