Learn More
Ziprasidone, MedChemExpress
Código de producto. 16446088
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16446088 10 mg 10 miligramos
16442227 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16446088 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14542
MedChemExpress Ziprasidone (CP-88059), an orally active antipsychotic agent, is a combined 5-HT and dopamine receptor antagonist. Ziprasidone mesylate trihydrate has affinities for Rat D2 (Ki=4.8 nM), 5-HT2A (Ki=0.42 nM) and 5-HT1A (Ki=3.4 nM).
Ziprasidone (CP-88059), an orally active antipsychotic agent, is a combined 5-HT and dopamine receptor antagonist. Ziprasidone mesylate trihydrate has affinities for Rat D2 (Ki=4.8 nM), 5-HT2A (Ki=0.42 nM) and 5-HT1A (Ki=3.4 nM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ziprasidone
CAS 146939-27-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H21ClN4OS
Cantidad 10 mg
Sinónimo CP-88059
Información de solubilidad DMSO : 13.5 mg/mL (32.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC2=C(CC(N2)=O)C=C1CCN(CC3)CCN3C4=NSC5=C4C=CC=C5
Peso molecular (g/mol) 412.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.94
Porcentaje de pureza 98.28%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.