Learn More
Ziprasidone, MedChemExpress
Descripción
Ziprasidone (CP-88059), an orally active antipsychotic agent, is a combined 5-HT and dopamine receptor antagonist. Ziprasidone mesylate trihydrate has affinities for Rat D2 (Ki=4.8 nM), 5-HT2A (Ki=0.42 nM) and 5-HT1A (Ki=3.4 nM).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ziprasidone |
| CAS | 146939-27-7 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H21ClN4OS |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | CP-88059 |
| Información de solubilidad | DMSO : 13.5 mg/mL (32.69 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | ClC1=CC2=C(CC(N2)=O)C=C1CCN(CC3)CCN3C4=NSC5=C4C=CC=C5 |
| Peso molecular (g/mol) | 412.94 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?