Learn More
Ziprasidona, Lipomed
Código de producto. 30459011
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30459011 10 mg 10 miligramos
30460310 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30459011 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMZPR1234FB10
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Ziprasidona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ziprasidone n 1,2-Dimethoxyethane
CAS 146939-27-7
Nombres de analitos o componentes Ziprasidone n 1,2-Dimethoxyethane
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H21 Cl N4 O S
Sinónimo Ziprasidone
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Clc1cc2NC(=O)Cc2cc1CCN3CCN(CC3)c4nsc5ccccc45
Nombre IUPAC 5-[2-[4-(1,2-benzotiazol-3-il)piperazin-1-il]etil]-6-cloro-1,3-dihidroindol-2-ona
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 412.94
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.1125 g/mol