Learn More
Base libre de ziprasidona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ziprasidone n 1,2-Dimethoxyethane |
| CAS | 146939-27-7 |
| Fórmula molecular | C21 H21 Cl N4 O S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Ziprasidone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H21ClN4OS/c22-17-13-18-15(12-20(27)23-18)11-14(17)5-6-25-7-9-26(10-8-25)21-16-3-1-2-4-19(16)28-24-21/h1-4,11,13H,5-10,12H2,(H,23,27) |
| SMILES | Clc1cc2NC(=O)Cc2cc1CCN3CCN(CC3)c4nsc5ccccc45 |
| Nombre IUPAC | 5-[2-[4-(1,2-benzotiazol-3-il)piperazin-1-il]etil]-6-cloro-1,3-dihidroindol-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 412.94 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 412.1125 |