Learn More
Ziprasidona-d8, TRC
Código de producto. 30451319
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30451319 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30451319 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCZ48500210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ziprasidone-d8
CAS 1126745-58-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C21 D8 H13 Cl N4 O S
Cantidad 10 mg
Sinónimo 5-[2-[4-(1,2-Benzisothiazol-3yl)-1-(piperazinyl-d8)]ethyl]-6-chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Fórmula InChI InChI=1S/C21H21ClN4OS/c22-17-13-18-15(12-20(27)23-18)11-14(17)5-6-25-7-9-26(10-8-25)21-16-3-1-2-4-19(16)28-24-21/h1-4,11,13H,5-10,12H2,(H,23,27)/i7D2,8D2,9D2,10D2
SMILES [2H]C1([2H])N(CCc2cc3CC(=O)Nc3cc2Cl)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(c4nsc5ccccc45)C1([2H])[2H]
Nombre IUPAC 5-[2-[4-(1,2-benzotiazol-3-il)-2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuterio-piperazin-1-il]etil]-6-cloro-indolin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 420.98
Formula Weight (peso de la fórmula) 420.1627
Porcentaje de pureza >95