Learn More
Chemsplash Bata de laboratorio con cremallera T5/6, puños de punto
Description
Chemsplash Bata de laboratorio
- Chemsplash Tela tipo PB 6B de 55 g/m²
- Cierre frontal con cremallera y solapa adhesiva
- Puños de punto que no sueltan pelusa
- Cuello plegable
- Libre de silicona y látex
- Anti-Static Material
- Tela que no suelta pelusa
- Libre de PFAS
- Cumple con ISO 14644-1:2015 Sala limpia clase 5-9
Descripción: El Chemsplash La bata de laboratorio está hecha de Chemsplash Tejido suave y microporoso. Es fuerte y resistente a salpicaduras de productos químicos y al polvo. Esta bata de laboratorio es una bata de largo 2/3 con cuello y cierre de cremallera, con puños de punto. Es antiestático para cumplir con la norma EN1149-5:2008, no deja pelusa y es adecuado para aplicaciones en salas blancas. Se ajusta a ISO 14644-1:2015 Sala limpia clase 5 - 9. Chemsplash Los accesorios se pueden utilizar para proteger al usuario del medio ambiente o al medio ambiente del usuario. La gama ha sido diseñada para permitir la máxima comodidad y facilidad de uso.
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Bata de laboratorio |
| Tamaño | Grande |
| Sexo | Unisex |
| Material | Tejido compuesto microporoso |
| Color | Blanco |
| Tipo de tapón | Cremallera |
| Estilo de manguito | Tejido |
| Desechables | Un solo uso |
| Esterilidad | No estéril |
| Resistencia | Líquidos |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.