Learn More
Chemsplash Bata de laboratorio con cremallera, tejido T5/6, puños elásticos
Código de producto. 30058426
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XXXXL
5X-Grande
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
30058426 XXXXL paquete de 50
30058255 5X-Grande paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30058426 Proveedor Chemsplash N.º de proveedor 2771.400.010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    267.32€
    230.38€ / paquete de 50
    Ahorro 36.94€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Chemsplash La bata de laboratorio está hecha de Chemsplash Tejido suave y microporoso. Esta bata de laboratorio es una bata de largo 2/3 con cuello, cierre de cremallera y muñecas elásticas.
Chemsplash Bata de laboratorio
  • Tela tipo PB 6B de 55 g/m²
  • Cierre frontal con cremallera y solapa adhesiva
  • Puños elásticos
  • Cuello plegable
  • Anti-Static Material
  • Sin pelusa
  • Libre de silicona y látex
  • Libre de PFAS
  • Cumple con ISO Sala limpia 14644-1:2015 Clase de sala limpia 5-9
Descripción: El Chemsplash La bata de laboratorio está hecha de Chemsplash Tela suave, microporosa y resistente a salpicaduras de productos químicos y al polvo. Esta bata de laboratorio presenta un diseño de largo 2/3 con cuello y cierre de cremallera, junto con muñecas elásticas para un ajuste ceñido. Es antiestático para cumplir con los estándares EN1149-5:2008, no deja pelusa y es adecuado para aplicaciones en salas blancas. La bata de laboratorio se ajusta a ISO 14644-1:2015 Sala limpia clase 5-9, garantizando que proporciona la protección necesaria para entornos sensibles. Chemsplash Los accesorios están diseñados para proteger tanto al usuario como al medio ambiente, ofreciendo la máxima comodidad y facilidad de uso.
Especificaciones
Tipo de producto Bata de laboratorio
Tamaño XXXXL
Sexo Unisex
Material Tejido compuesto microporoso
Color Blanco
Tipo de tapón Cremallera
Estilo de manguito Elástico
Desechables Un solo uso
Esterilidad No estéril
Resistencia Líquidos
N.º de bolsillos Ninguno
Sin látex Sí
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Cleanroom Class Clase 100-100.000 (ISO 5-8)