Learn More
Chemsplash Bata de laboratorio con cremallera, tejido T5/6, puños elásticos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30058202
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Mediano
Grande
Extra grande
XXL
XXXL
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
30058202 Pequeño paquete de 50
30058450 Mediano paquete de 50
30058447 Grande paquete de 50
30058301 Extra grande paquete de 50
30058165 XXL paquete de 50
30058354 XXXL paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 30058202 Proveedor Chemsplash N.º de proveedor 2549.400.004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    287.00€
    232.91€ / paquete de 50
    Ahorro 54.09€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La bata de laboratorio es una bata de largo 2/3 con cuello, cierre de cremallera y muñecas elásticas. Es antiestático para cumplir con la norma EN1149-5:2008, no deja pelusa y es adecuado para aplicaciones en salas blancas.
Chemsplash Bata de laboratorio
  • Chemsplash Tela tipo PB 6B de 55 g/m²
  • Cierre frontal con cremallera y solapa adhesiva
  • Puños elásticos
  • Cuello plegable
  • Libre de silicona y látex
  • Anti-Static Material
  • Sin pelusa
  • Libre de PFAS
  • Cumple con ISO 14644-1:2015 Sala limpia 5 - 9
Descripción: El Chemsplash La bata de laboratorio está hecha de Chemsplash Tejido suave y microporoso. Es fuerte y resistente a salpicaduras de productos químicos y al polvo. Esta bata de laboratorio es una bata de largo 2/3 con cuello, cierre de cremallera y muñecas elásticas. Es antiestático según la norma EN1149-5:2008, no deja pelusa y es adecuado para aplicaciones en salas blancas. Cumple con ISO 14644-1:2015 Sala limpia 5 - 9. Chemsplash Los accesorios se pueden utilizar para proteger al usuario del medio ambiente o al medio ambiente del usuario. La gama ha sido diseñada para permitir la máxima comodidad y facilidad de uso.
Especificaciones
Tipo de producto Bata de laboratorio
Tamaño Pequeño
Sexo Unisex
Material Tejido compuesto microporoso
Color Blanco
Tipo de tapón Cremallera
Estilo de manguito Elástico
Desechables Un solo uso
Esterilidad No estéril
Resistencia Líquidos
N.º de bolsillos Ninguno
Sin látex Sí
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Cleanroom Class Clase 100-100.000 (ISO 5-8)