Learn More
Invitrogen™ Zip Alexa Fluor™ Rapid Antibody Labeling Kits
Código de producto. 15982354
Cambiar vista
Click to view available options
Etiqueta o tinte:
Alexa Fluor 488
Alexa Fluor 555
Alexa Fluor 647
Excitación/emisión:
490/525
555/580
650/665
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Etiqueta o tinte Excitación/emisión Tamaño de la unidad
15982354 Alexa Fluor 488 490/525 paquete de 3
15992354 Alexa Fluor 555 555/580 paquete de 3
15902364 Alexa Fluor 647 650/665 paquete de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15982354 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor Z11233
 Artículo restringido
En stock
Genere conjugados de anticuerpos para microscopía fluorescente, citometría de flujo, IHC, ICC y mucho más en solo 15 minutos con los kits de etiquetado de anticuerpos Zip Alexa Fluor Rapid.
Los kit de etiquetado de anticuerpos Invitrogen Zip Alexa Fluor Rapid le permiten etiquetar de forma rápida y eficaz su valioso anticuerpo con colorantes Alexa Fluor para crear un conjugado de anticuerpos listo para su uso en 15 minutos con el 100 % de recuperación. Cada kit contiene todo lo necesario para tres reacciones de etiquetado independientes de 100 μg de anticuerpo. Basta con añadir 1 ml de agua al componente A, que contiene tampón Zip, añadir 100 μg de anticuerpo e incubar durante 15 minutos y el anticuerpo estará listo para su uso. Los conjugados son perfectos para múltiples aplicaciones, lo que incluye citometría de flujo, microscopía fluorescente, inmunohistoquímica (IHQ), detección primaria, ELISA, inmunocitoquímica (ICQ) y FISH indirecto.
Cree un conjugado de anticuerpos listo para su uso en solo 15 minutos con nuestros kits de etiquetado de anticuerpos Invitrogen Zip Alexa Fluor Rapid. Estos kits le permiten etiquetar eficazmente su valioso anticuerpo con diversos colorantes Alexa Fluor.
Características importantes de los kits de etiquetado de anticuerpos Zip Alexa Fluor Rapid:
· Velocidad: conjugados de anticuerpos listos para su uso en 15 minutos
· Eficacia: 100 % de recuperación de anticuerpos
· Versatilidad: los kits son útiles para una amplia gama de aplicaciones
· Facilidad de uso: no se necesita tener experiencia en química conjugación
· Flexibilidad: elija entre Alexa 488, 555 y 647
Cada kit contiene todo lo necesario para realizar tres reacciones de etiquetado independientes de 100 µg de anticuerpo. Los conjugados son perfectos para múltiples aplicaciones, lo que incluye citometría de flujo, microscopía fluorescente, inmunohistoquímica (IHQ), detección primaria, ELISA, inmunocitoquímica (ICQ) y FISH indirecto.
Ventajas de usar kits de etiquetado de anticuerpos Zip Alexa Fluor Rapid:
Especificidad y versatilidad
Un anticuerpo primario etiquetado directamente con un fluoróforo suele producir una menor fluorescencia de fondo y una unión menos inespecífica. En el mismo experimento se pueden utilizar varios anticuerpos primarios del mismo isotipo o derivados de la misma especie si están etiquetados directamente con fluoróforos compatibles.
Solidez
En comparación con los colorantes tradicionales, los colorantes Alexa Fluor son más brillantes, más fotoestables y más resistentes al pH entre pH 4 y 10. Cuando se utilizan colorantes Alexa Fluor, normalmente se pueden lograr grados más altos de etiquetado sin el apagado intramolecular.
La personalización es posible
¿No encuentra lo que busca en nuestra lista de existencias? Podemos prepararle un conjugado de anticuerpos personalizado. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficiente y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Labeling Kit
Cantidad 3 reacciones
Contenido y almacenamiento Contiene etiqueta fluorescente reactiva, 3 viales; y bicarbonato de sodio, 3 viales.. Almacenar desecado y protegido de la luz en el congelador (-5 °C a +30 °C).
Excitación/emisión 490/525
Escala de etiquetado 100 μg
Línea de productos Alexa Fluor
Reactividad química Amina
Etiqueta o tinte Alexa Fluor 488
Color Verde
Labeling Target IgG
Tipo de etiqueta Colorantes Alexa Fluor