Learn More
Zinviroxima, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zinviroxime |
| CAS | 72301-78-1 |
| Fórmula molecular | C17 H18 N4 O3 S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (1Z)-[2-Amino-1-[(1-methylethyl)sulfonyl]-1H-benzimidazol-6-yl]phenylmethanone Oxime, 6-[(Z)-(Hydroxyimino)phenylmethyl]-1-[(1-methylethyl)sulfonyl]- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H18N4O3S/c1-11(2)25(23,24)21-15-10-13(8-9-14(15)19-17(21)18)16(20-22)12-6-4-3-5-7-12/h3-11,22H,1-2H3,(H2,18,19)/b20-16- |
| SMILES | CC(C)S(=O)(=O)n1c(N)nc2ccc(cc12)\C(=N/O)\c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | (NZ)-N-[(2-amino-3-propan-2-ilsulfonilbencimidazol-5-il)-fenilmetilideno]hidroxilamina |
| Peso molecular (g/mol) | 358.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 358.11 |