Learn More
Éster Etilico de Zinquin, TRC
Código de producto. 30457219
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30457219 1 mg -
30455689 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30457219 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCZ4500001MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 181530-09-6
Fórmula molecular C21 H22 N2 O5 S
Peso molecular (g/mol) 414.47
Sinónimo 2-[[2-Methyl-8-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino]-6-quinolinyl]oxy]acetic Acid, Zinquin Zinquin A, [[2-Methyl-8-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino]-6-quinolinyl]oxy]-acetic Acid
Nombre IUPAC Etil 2-[2-metil-8-[(4-metilfenil)sulfonilamino]quinolina-6-il]oxiacetato
SMILES CCOC(=O)COc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2)c3nc(C)ccc3c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinquin Ethyl Ester
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H22N2O5S/c1-4-27-20(24)13-28-17-11-16-8-7-15(3)22-21(16)19(12-17)23-29(25,26)18-9-5-14(2)6-10-18/h5-12,23H,4,13H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.1249