Learn More
Zinpyr-1, TRC
Código de producto. 30450854
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30450854 10 mg
30455065 5 mg
30449598 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30450854 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCZ44000010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 288574-78-7
Fórmula molecular C46 H36 Cl2 N6 O5
Peso molecular (g/mol) 823.72
Nombre IUPAC 2-[4,5-bis[[bis(piridina-2-ilmetil)amino]metilo]-2,7-dicloro-3-hidroxi-6-oxxantano-9-il]ácido benzoico
SMILES OC(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(Cl)C(=O)C(=C3Oc4c(CN(Cc5ccccn5)Cc6ccccn6)c(O)c(Cl)cc24)CN(Cc7ccccn7)Cc8ccccn8
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinpyr-1
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C46H36Cl2N6O5/c47-39-21-35-41(33-15-1-2-16-34(33)46(57)58)36-22-40(48)43(56)38(28-54(25-31-13-5-9-19-51-31)26-32-14-6-10-20-52-32)45(36)59-44(35)37(42(39)55)27-53(23-29-11-3-7-17-49-29)24-30-12-4-8-18-50-30/h1-22,55H,23-28H2,(H,57,58)
Formula Weight (peso de la fórmula) 822.2124