Learn More
MedChemExpress Zingerone
Código de producto. 16496506
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16496506 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16496506 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY14621100mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
MedChemExpress Zingerone (Vanillylacetone) is a nontoxic methoxyphenol isolated from Zingiber officinale, with potent anti-inflammatory, antidiabetic, antilipolytic, antidiarrhoeic, antispasmodic and anti-tumor properties. Zingerone alleviates oxidative stress and inflammation, down-regulates NF-κB mediated signaling pathways. Zingerone acts as an anti-mitotic agent, and inhibits the growth of neuroblastoma cells.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Peso molecular 194.23 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 122-48-5
Tipo de producto Natural Products
Pureza 99.41%
Solubilidad DMSO : 100 mg/mL (514.85 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo Vanillylacetone∣ Gingerone
Objetivo NF-κB